Tisk…
Dihydrogenfosforečnan draselný for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
447370010 447370500 447372500
ACRO447370010EA 20010 CZK
ACRO447370010 ACRO447370500 ACRO447372500
Dihydrogenfosforečnan draselný for HPLC
Dihydrogenfosforečnan draselný
  • analytical reagent
Vzorec: KH₂PO₄
Bod tání: 253 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011401
CAS číslo: 7778-77-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Solubility (0.1 g/ml) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.4 %
Gradient analysis passes test