5-Isopropyl-2-methylphenol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
368340250
368341000
ACRO368340250EA
1040
CZK
ACRO368340250
ACRO368341000
5-Isopropyl-2-methylphenol
5-Isopropyl-2-methylphenol
- Bioactive
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Bod varu: 238 °C (760 mmHg) Bod tání: 3 °C Hustota: 0,976 Bod vzplanutí: 106 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002236 CAS číslo: 499-75-2 UN: 3145 ADR: 8,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5220 to 1.5240 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |