Tisk…
Piceatannol
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
328450010 328452500
ACRO328450010EA 18980 CZK
ACRO328450010 ACRO328452500
Piceatannol
Piceatannol
  • Bioactive
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.2427 g/mol
Bod tání: 235 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00221715
CAS číslo: 10083-24-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown-pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %