Tisk…
Thymoquinone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: p-Mentha-3,6-diene-2,5-dione, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 5-Isopropyl-2-methyl-1,4-benzoquinone
305070010 305070050
ACRO305070010EA 1570 CZK
ACRO305070010 ACRO305070050
Thymoquinone
Thymoquinone
  • Bioactive
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 230…232 °C (760 mmHg)
Bod tání: 43…44 °C
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001602
CAS číslo: 490-91-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 47 °C
GC ≥97.5 %