Tisk…
Trimethylene sulphide
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
182910050 182910250
ACRO182910050EA 2900 CZK
ACRO182910050 ACRO182910250
Trimethylene sulphide
Trimethylene sulphide
  • Building Block for chemical synthesis
Vzorec: C₃H₆S
Bod varu: 94…94,5 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,028
Bod vzplanutí: –2 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042751
CAS číslo: 287-27-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5140 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.1 (33% W/W)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm