Syringaldazine
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-[[(3,5-dimethoxy-4-oxo-1-cyclohexa-2,5-dienylidene)methylhydrazo]methylidene]-2,6-dimethoxy-1-cyclohexa-2,5-dienone, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde azine, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzalazine, 4,4'-(Hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene))bis(2,6-dimethoxyphenol)
175930010
175930050
ACRO175930010EA
3300
CZK
ACRO175930010
ACRO175930050
Syringaldazine
Syringaldazine
- Bioactive
Vzorec:
C₁₈H₂₀N₂O₆ Bod tání: 209…210 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008363 CAS číslo: 14414-32-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to green Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 209 to 213 °C |
HPLC | ≥96.0 % |