Tisk…
Atrazin
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloro-4-ethylamino-6-isopropylamino-1,3,5-triazine
161680050 161680250
ACRO161680050EA 3330 CZK
ACRO161680050 ACRO161680250
Atrazin
Atrazin
  • Bioactive
Vzorec: C₈H₁₄ClN₅
Bod tání: 175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041810
CAS číslo: 1912-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥95.0 %