Tisk…
1,3,5-Trithiane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
140520250 140521000
ACRO140520250EA 2480 CZK
ACRO140520250 ACRO140521000
1,3,5-Trithiane
1,3,5-Trithiane
  • Building Block for chemical synthesis
Vzorec: C₃H₆S₃
Bod tání: 214…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006653
CAS číslo: 291-21-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 25.1 to 27.0
Sulfur (S) 67.1 to 72.0