Mitotane
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
|
109850010
109850050
ACRO109850010EA
1440
CZK
ACRO109850010
ACRO109850050
Mitotane
Mitotane
- Bioactive
Vzorec:
C₁₄H₁₀Cl₄ Bod tání: 77…78 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00000850 CAS číslo: 53-19-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 74 to 80 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Silicon dioxide (SiO2) | ≤0.03 % |
Iron(III)oxide (Fe2O3) | ≤0.03 % |