Tisk…
1-Bromnaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: α-Bromonaphthalene
87108.180EA 1250 CZK
87108.180 87108.260
1-Bromnaftalen ≥96%, GPR RECTAPUR®
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003868
CAS číslo: 90-11-9
EINECS: 201-965-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 96 %
Appearance:Clear yellowish oily liquid Passes test
Density (20/4) 1,483 - 1,486