Tisk…
Mrazničky s řízenou rychlostí, CryoMed
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
TSCM17XV TSCM34XV TSCM48XV TSCM17PV TSCM34PV TSCM48PV
471-1248EA 504708 CZK
471-1248 471-1249 471-1250 471-1313 471-1314 471-1359
Mrazničky s řízenou rychlostí, CryoMed
Mrazáky Mrazáky kryogenní
Aby byla zachována životaschopnost buněk během procesu zmrazování, vyžadují určité buňky, jako jsou buňky protist, savců a rostlin, přesnou kontrolu rychlosti zmrazování, aby se minimalizovaly škodlivé účinky podchlazení a tepla uvolňovaného během procesu změny fáze z vody na led. Thermo Scientific™ CryoMed™ mrazicí boxy s kontrolovanou rychlostí (CRF) jsou navrženy s ohledem na spolehlivost, ochranu a sledovatelnost dat pro přípravu vzorků a potřeby výroby podle GMP.
  • Intuitivní dotykový displej umožňuje snadné nastavení, obsluhu a kontrolu mrazícího chodu
  • Šest přednastavených profilů zmrazení a prostor až pro 14 uživatelsky definovaných „vlastních“ profilů zmrazení
  • Integrovaná dotyková obrazovka UI protokoly použití a událostí, stejně jako USB export dat běhu souborů PDF pro podporu požadavků 21 CFR část 11
  • Zabezpečení uživatele: 3 úrovně uživatelského přístupu
  • Funkce „Spustit poslední“ umožňuje spouštění stejného profilu za sebou stisknutím tlačítka
  • Software rozhraní PC poskytuje možnosti vzdáleného ovládání, kontrolu spouštění a vytváření vlastních profilů
  • Teploty komory a vzorku jsou monitorovány termočlánky typu T, které eliminují zpoždění a poskytují odezvu „v reálném čase“
  • Standardní alarmy upozorňují uživatele na poruchy termočlánku, poruchu ohřívače, limity vysoké/nízké teploty, sledování teploty, výpadek napájení a dokončení běhu
Jednotky CryoMed CRF poskytují přesné, uživatelsky přívětivé a opakovatelné výsledky zmrazení, které chrání vzorek před intracelulárním zmrazením pro zákazníky ve výzkumu, buněčné a genové terapii, výrobě vakcín a biobankovnictví. CryoMed poskytuje spolehlivý teplotní výkon pro vysokou propustnost a vylepšenou sledovatelnost dat prostřednictvím dotykového uživatelského rozhraní a nabízí přizpůsobitelné profily zmrazování při podpoře 21 CFR část 11 a GMP.
Jednotky CryoMed CRF mají nerezovou ocel typu 304 s vnější práškovou úpravou a ekologickou izolační pěnu, jsou kompatibilní s čisticími technikami VHP. Jednotky mají kontakty dálkového alarmu a duální solenoidové ventily jsou navrženy tak, aby vyvážily vstřikovaný objem LN₂ pro přesnou regulaci teploty a zrychlené mrazení. Indikátor preventivní údržby pro výměnu elektromagnetu LN₂ omezuje prostoje a konzistentního řízení teploty a rovnoměrnosti je dosaženo prostřednictvím vzduchotechnického systému a vstřikovacího kroužku kapalného dusíku. K dispozici jsou modely s volitelnou termální tiskárnou.
Informace o dodávce: Dodává se s 1,8 m flexibilní nerezovou přenosovou hadicí, 0,5" 35% lemem, termálním papírem, 25- až 9pinovým kabelem/adaptérem sériového rozhraní a 3 m kabelem RS232. Všechny mrazničky CryoMed se dodávají se softwarem Controlled-Rate Freezing PC Interface PC Interface (kompatibilní s Windows 7, 8 a 10). Modely s profily stahování externích tiskáren a zachycováním grafů, profilů a vzorových informací. Počítač se prodává samostatně; pro podrobnosti kontaktujte místní prodejní kancelář Avantor.