Tisk…
Vzorkovače jádra
Dodavatel: BURKLE
5310-0001 5310-0002 5310-0003
331-0374EA 16660 CZK
331-0374 331-0375 331-0376
Vzorkovače jádra
Vzorkovače Vzorkovače pevné
Tyto jádrové vzorkovače lze použít k odběru vzorků sypkých materiálů, které se díky svému složení z částic mohou během vzorkování snadno zaseknout nebo usadit.
  • Nerezová ocel AISI 316
  • Pro hromadné materiály, které se snadno zaseknou nebo usadí
Ve srovnání se standardními celoplošnými vzorkovači pro sypké materiály, dvoudílný jádrový vzorkovač nemá mezery, ve kterých by se médium při jeho odstraňování mohlo zaseknout. To umožňuje správně odebrat vzorek prášků a granulátů ve více vrstvách, jako jsou skleněné kuličky nebo kovové prášky.
V závislosti na velikosti lze nerezový vzorkovač použít pro širokou škálu různých nádob, například pro velké pytle nebo malé nádoby. Tento vzorkovač sypkého materiálu odebírá reprezentativní vzorek jádra a je ideální pro použití v různých laboratorních a průmyslových aplikacích.
Informace o dodávce: Součástí dodávky je jádrový vzorkovač (sestávající se z vyvrtávací tyče a hlavy) a upevňovací spona.