Tisk…
1-methylimidazol, anhydrous, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Methylimidazole, 1-Methyl-1H-imidazole, N-Methyl-1H-imidazole, NMI
465290010 465290025
465290010.EA 13390 CZK
465290010. 465290025.
1-methylimidazol, anhydrous, AcroSeal® for biochemistry
1-Methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Bod varu: 198 °C
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,03 g/cm³
Bod vzplanutí: 92 °C
MDL Number: MFCD00005292
CAS číslo: 616-47-7
UN: 2922
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4955 to 1.4975 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %