Tisk…
Bromkrezolový purpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
85723.050EA 1340 CZK
85723.050 85723.130
Bromkrezolový purpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Bromkrezolový purpur
Vzorec: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
MDL Number: MFCD00011681
CAS číslo: 115-40-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Clarity of solution Passes test ACS
Identification (UV/VIS) Passes test
Sensitivity Passes test
Visual transition interval pH 5.2 - pH 6.8
Loss on drying (110°C) Max. 1 %
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.2) 429 - 433 nm
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 6.8) 587 - 590 nm
Sp.absorptivity (λ1max; 0.005g/l; pH5.2; dry) 400 - 470
Sp.absorptivity (λ2max; 0.005g/l; pH6.8; dry) 1000 - 1160