Pryskyřice pro ionexovou chromatografii, J.T. Baker® BAKERBOND® WP PolyPEI Multimode
Dodavatel: Avantor
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyPEI slouží jako pryskyřice pro slabou aniontovou výměnu s vylepšenou selektivitou pro vynikající separaci v chromatografických aplikacích.
Médium pro multimodální katexovou chromatografii BAKERBOND® PolyPEI, s patentovanou povrchovou chemií kombinující slabou aniontovou výměnu a hydrofilitu, využívá svou jedinečnou selektivitu k umožnění vyššího výkonu purifikace v širokém spektru biofarmaceutik.
Pryskyřici pro ionexovou chromatografii BAKERBOND® PolyPEI, navrženou a vyrobenou podle vysokých standardů zavedených pro chemikálie naší značky J.T.Baker®, je možné pro zvýšení separační síly chromatografických kroků použít v kombinaci s jinými pryskyřicemi J.T.Baker® BAKERBOND®.
Informace pro objednávání: 1 ml and 5 ml lab columns are also available under complementary products.