Tisk…
Pryskyřice pro ionexovou chromatografii, J.T. Baker® BAKERBOND® WP PolyCSX Multimode
Dodavatel: Avantor
7587-01EA 5940 CZK
7587-01 7587-02 7587-03 7587-05 7587-04
Pryskyřice pro ionexovou chromatografii, J.T. Baker® BAKERBOND® WP PolyCSX Multimode
Chromatografii, Sorbenty HPLC sorbenty
Pryskyřice pro multimodální ionexovou chromatografii (IEX) J.T.Baker® BAKERBOND® PolyCSX slouží jako pryskyřice pro silnou kationtovou výměnu s vylepšenou selektivitou pro vynikající separaci v chromatografických aplikacích.
Médium pro multimodální katexovou chromatografii BAKERBOND® PolyCSX, s patentovanou povrchovou chemií kombinující silnou kationtovou výměnu s místy slabé kationtové a aniontové výměny, využívá svou jedinečnou selektivitu k umožnění vyššího výkonu purifikace v širokém spektru biofarmaceutik.
Pryskyřici pro ionexovou chromatografii BAKERBOND® PolyCSX, navrženou a vyrobenou podle vysokých standardů zavedených pro chemikálie naší značky J.T.Baker®, je možné pro zvýšení separační síly chromatografických kroků použít v kombinaci s jinými pryskyřicemi J.T.Baker® BAKERBOND®.
Informace pro objednávání: V doplňkových produktech jsou k dispozici také 1 ml a 5 ml laboratorní kolony.