Tisk…
Chloralhydrát 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
85909.260EA 3500 CZK
85909.260 85909.460
Chloralhydrát 98.5-101% (by acidimetry), GPR RECTAPUR®
Chloralhydrát
Vzorec: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165.4
Bod varu: 97.5
Bod tání: 52 °C
Hustota: 1.901
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044479
CAS číslo: 302-17-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,02113
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (acidimetric) 98,5 – 101 %
Identification Passes test
Acidity Passes test
Appearance of solution (10%, H₂O) Clear and colourless
pH (10%, H₂O) 3,5 – 5,5
Chlorides (Cl) Max. 0,01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0,002 %
Toluene Max. 0,089 %
Chloral alcoholate Passes test
Substances darkened by H₂SO₄ Passes test
Residue on ignition Max. 0,1 %