Tisk…
Petrolether, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23857.320EA 3050 CZK
23857.320 23857.460
Petrolether, 100…140 °C, GPR RECTAPUR®
Ropný líh
Bod varu: 100…140 °C (1013 hPa)
Hustota: 0.7
Bod vzplanutí: -10
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081849
CAS číslo: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Substances coloured by H₂SO₄ Passes test
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 140 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm