Tisk…
1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ethylene chloride, Ethylene dichloride, Dichloroethane
85923.290EA 1990 CZK
85923.290 85923.320
1,2-Dichlorethan ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1,2-Dichloroethane
Vzorec: ClH₂CCH₂Cl
MW: 98.96
Bod varu: 83.5
Bod tání: -35.5
Hustota: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000963
CAS číslo: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 (6.1) II
Merck Index: 13,03831
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (GC) min. 99,8 %
Water (KF) max. 0,01 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0,0005
Residue after Evaporation max. 0,0005 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs water)
240 nm max. 0,3
250 nm max. 0,07
270 nm max. 0,009