Tisk…
Fosforečnan draselný trihydrát 98,0, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potassium phosphate tribasic trihydrate, Potassium phosphate trihydrate
26937.290EA 6430 CZK
26937.290 26937.460
Fosforečnan draselný trihydrát 98,0, AnalaR NORMAPUR®
Fosforečnan draselný trihydrát
Vzorec: K₃O₄P·3H₂O
MW: 266.31
Hustota: 3.12
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00151709
CAS číslo: 22763-03-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 98.0 %
Appearance White hygroscopic powder
Identification Passes test
di-Potassium hydrogen phosphate ≤ 2.0 %
Free alkali (as KOH) ≤ 1.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 20 ppm
Total N (Nitrogen) ≤ 10 ppm
Cl (Chloride) ≤ 30 ppm
As (Arsenic) ≤ 1 ppm
Fe (Iron) ≤ 10 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.5 %