Tisk…
Pece muflové se sklápěcími dvířky, Tmax 1100 °C a standardním regulrátoerm R7, řada LE (LE 1/11 - LE24/11)
Dodavatel: NABERTHERM
LE013K17N1 LE022K17N1 LE062K17N1 LE142K17N1 LE241K17N1
455-0927EA 55460 CZK
455-0927 455-0928 455-0929 455-0930 455-0934
Pece muflové se sklápěcími dvířky, Tmax 1100 °C a standardním regulrátoerm R7, řada LE (LE 1/11 - LE24/11)
Sušárny Pece vysokoteplotní
Díky svému přesvědčivému poměru cena/výkon a rychlému zahřívání jsou tyto kompaktní muflové pece ideální pro mnoho laboratorních aplikací. Nabízí kvalitní prvky, jako je dvouplášťový kryt pece z nerezové oceli a jejich kompaktní, lehká konstrukce. Díky topným tělesům v trubičkách z křemenného skla jsou tyto modely spolehlivými partnery pro vaši aplikaci. Pece mají Tmax 1100 °C, pracovní teplotu 1050 °C.
  • Vyhřívání ze dvou stran pomocí topných těles chráněných v trubicích z křemenného skla
  • Rychlý ohřev
  • Výhradní použití izolačních materiálů bez kategorizace podle nařízení ES č. 1272/2008 (CLP) - to výslovně znamená, že se nepoužívá hlinitokřemičitanová vata, známá také jako 'žáruvzdorná keramická vlákna' (RCF), která je a pravděpodobně karcinogenní
  • Výměna topných těles a izolace, která je nenáročná na údržbu
  • Sklápěcí dvířka, která lze použít jako pracovní platformu
Tyto pece jsou vybaveny neprogramovatelným regulátorem R7. Všechny jednotky vyžadují jednofázové napájení 220 až 240 V.
* Teplotní uniformita ± 5 K v prázdném pracovním prostoru nad 800 °C.
Informace pro objednávání: Mezi volitelné příslušenství patří komín, komín s ventilátorem (pouze pro LE 6/11 - LE 24/11) nebo katalyzátor s ventilátorem (pouze pro LE 6/11 - LE 24/11).
Upozornení: Maximální nepřetržitá provozní teplota by měla být o 50 °C nižší než max. teplota modelu zobrazeného v tabulce výše.
Referenční poznámka k době ohřevu: Doba ohřevu prázdné a uzavřené pece do Tmax -100 K (při připojení na 230 V 1/N/PE).