Tisk…
VWR®, Čerpadlo peristaltické, napájecí
Dodavatel: VWR Collection
181-0590EA 61250 CZK
181-0590 181-0591 181-0592 181-0593
VWR®, Čerpadlo peristaltické, napájecí
Čerpadla Čerpadla peristaltická
Varianty peristaltických čerpadel VWR® nabízejí výběr napájecích čerpadel s různými hlavami čerpadel integrovaných do krytu čerpadla. Pokrývají široké spektrum oblastí použití v laboratoři a v průmyslu.
  • hlavy čerpadla jsou vyrobeny z odolného plastu PPS, jednokanálové a vícekanálové hlavy čerpadla jsou integrované do krytu čerpadla
  • přesné napájení s pravo-levým otáčením díky přesně nastavitelnému motoru
  • provoz s bezkartáčovým stejnosměrným motorem, 110 - 240 VDC, 50/60 Hz
  • robustnost a stabilita zabraňují pulzačním oscilacím a vibracím
  • ovládání peristaltického čerpadla přes rozhraní DB-25
  • rozsah otáček a průtok závisí na použité hlavě čerpadla
  • ovládací panel integrovaný do tělesa čerpadla
Výkonný střídavý stejnosměrný motor, výkonný a citlivý zároveň, je ideální pro všechny čerpací aplikace. Peristaltická čerpadla VWR® zaručují přesné dávkování v rozsahu rychlostí od 0 do 400 min⁻¹ pro nejmenší průtoky až do 4200 ml/min. To znamená, že i média s vysokou viskozitou je možné přesně dávkovat. Jednoduchá a intuitivní navigace v nabídce pomocí ovládacího panelu integrovaného do krytu čerpadla umožňuje programování a změnu parametrů podávání.
PFP 5408 and PFP 5808 multi-channel feeding pumps as well as the PFP 5116 and PFP 5124 single-channel feeding pumps are complete peristaltic pump systems. These largely maintenance-free peristaltic pumps are characterised by a clear menu navigation, precise liquid feeding and various options for external control of the feeding pump with the existing interfaces. Selection options for flow rate, change of direction of the pump head and a range of other intelligent functions.