Tisk…
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Dodavatel: VWR Collection
181-0594EA 59438.31 CZK
181-0594 181-0595 181-0596 181-0597
VWR®, Pumps, Peristaltic, Dosing
Čerpadla Čerpadla peristaltická
VWR® Varianty peristaltické pumpy nabízí výběr dávkovacích pump s různými hlavami integrovaných do tělesa. Pokrývají široké spektrum oblastí aplikací v laboratoři a v průmyslu.
  • Hlavy pumpy jsou vyrobeny z odolného plastu PPS, jednokanálové a vícekanálové hlavy pumpy, integrované do tělesa
  • Přesné dávkování s otáčením doleva i doprava díky přesně nastavitelnému motoru
  • Kalibrační funkce
  • Provoz s bezkomutátorovým DC motorem, 110 až 240 V DC, 50/60 Hz
  • Robustnost a stabilita brání pulzujícím oscilacím a vibracím
  • Ovládání peristaltické pumpy z rozhraní DB-25
  • Rozsah rychlosti a průtok závisí na hlavě pumpy a použitých hadičkách
  • Ovládací panel zabudovaný do tělesa pumpy
Bezkomutátorový stejnosměrný motor, výkonný a citlivý zároveň, je ideální pro všechny čerpací aplikace. Peristaltická čerpadla VWR® zaručují přesné dávkování v rozsahu rychlostí od 0 do 400 min⁻¹ pro nejmenší průtoky až do 4 200 ml/min. To znamená, že lze přesně dávkovat i média s vysokou viskozitou. Jednoduchá a intuitivní navigace v nabídce prostřednictvím ovládacího panelu a integrovaná do krytu čerpadla umožňuje programování a změnu parametrů dávkování.
Vícekanálová dávkovací čerpadla PDP 6408 a PDP 6808 a také jednokanálová dávkovací čerpadla PDP 6116 a PDP 6124 jsou kompletní peristaltické čerpací systémy. Tato do značné míry bezúdržbová peristaltická čerpadla se vyznačují jasnou navigací v menu, přesným objemovým dávkováním pomocí kalibrační funkce specifické pro aplikaci a různými možnostmi externího ovládání dávkovacího čerpadla pomocí stávajících rozhraní. Možnosti výběru pro dobu dávkování, celkový objem, změnu směru hlavy pumpy a řadu dalších inteligentních funkcí.