Tisk…
VWR®, Váhy semi-mikro VWR® SM Classic: LCD displej
Dodavatel: VWR Collection
611-3537EA 64840 CZK
611-3537 611-3539 611-3542 611-3534 611-3549 611-3547 611-5614
VWR®, Váhy semi-mikro VWR® SM Classic: LCD displej
Váhy
Tyto semimikrováhy mají rozlišení 0,01 mg a jsou vybaveny novým vysoce integrovaným elektromagnetickým článkem. Všechny modely jsou vybaveny automatickou vnitřní kalibrací a vyznačují se vysokou úrovní přesnosti a opakovatelnosti. Poskytují vynikající poměr cena/výkon díky neustálému intenzivnímu výzkumu a studiu toho, jak vážení funguje. Všechny modely mají horní pánev z nerezové oceli.
  • Integrovaný vážicí senzor pro lepší stabilitu a rychlou odezvu
  • Volitelné úrovně filtru a volitelné jednotky měření
  • Kontrolní vážení (funkce alarmu), sčítání hmotnosti, funkce počítání kusů a stanovení hustoty
  • Automatická interní kalibrace a připojení RS232 jako standard
U modelů s interní kalibrací (na konci názvu modelu označené „i“) si může uživatel zvolit tři způsoby kalibrace:
Při kalibraci spuštěné stiskem tlačítka CAL je využito zabudované vnitřní závaží.
Pokud se změní teplota prostředí a/nebo po určitém nastaveném intervalu proběhne automaticky další kalibrace (Incal+).
Uživatel má možnost při kalibraci využít vnější závaží.
Certifikace: EN 61326-1:2013, EN 61010-1: 2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
Informace o dodávce: Dodáváno se síťovým adaptérem a univerzální zástrčkou vhodnou pro EU i UK využití a plastovým ochranným pracovním krytem. Volitelné příslušenství zahrnuje sadu pro určení hustoty a sériovou tiskárnu.
Upozornení: Jednotky s označením D, mají dvojitý rozsah, s označením i mají funkci vnitřní kalibrace.