Tisk…
Dimethylsulfoxid 99,5 GC_ASSAY_METHOD, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
85922.290EA 4140 CZK
85922.290 85922.320
Dimethylsulfoxid 99,5 GC_ASSAY_METHOD, HiPerSolv CHROMANORM® HPLC
Dimethylsulfoxid
Vzorec: (CH₃)₂SO
MW: 78.14
Bod varu: 189 °C (1013 hPa)
Bod tání: 18.5 °C
Hustota: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002089
CAS číslo: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
REACH: 01-2119431362-50
Merck Index: 13,03285
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (by GC) min. 99,5  %
Water (KF) max. 0,05 %
Acidity max. 0,0005 meq/g
Residue on Evaporation max. 0,001 %
UV - transmition (1 cm, water):
280 nm min. 60  %
300 nm min. 75  %
320 nm min. 90  %
330 nm min. 95  %
360 nm min. 98  %
Fluorescence (as quinine):
365 nm max. 2 ppb