Tisk…
Titrátory, Titronic® 500 a TitroLine® 7000
Dodavatel: SI Analytics
285220140 285220150 285220170 285220210 285220220 285220160
661-0114EA 188360 CZK
661-0114 661-0115 SCOI285220170 661-0117 661-0121 661-0116
Titrátory, Titronic® 500 a TitroLine® 7000
Titrátory
Automatické titrátory TitroLine® 7000 se používají v laboratořích vodárenských společností, čistíren odpadních vod a potravinářského a chemického průmyslu. Typickými měřenými veličinami jsou kyselinová a bazická kapacita, dusík podle Kjedahla, chloridy, CHSK, kyselinové číslo, jodové číslo a další parametry. Pístová byreta Titronic® 500 se používá ve všech průmyslových odvětvích. Aplikace zahrnují všechny ruční titrace, dávkování a přípravu vzorků.
  • jasný, kontrastní TFT displej
  • kompaktní výměnné jednotky (5/10/20/50 ml) mohou ukládat všechny specifikace použitých činidel a navíc velikost jednotky (pouze TitroLine® 7000)
  • připojení míchačky, klávesnice, tiskárny váhy, PC a paměťového USB zařízení prostřednictvím tří USB a dvou RS232 portů
  • standardní metody a uložené vzorce umožňují snadné generování až 50 uživatelem definovaných metod
  • běžné aplikace: manuální titrace, dávkování a vzorce pro různé výpočty
  • díky své univerzálnosti (výměnné jednotky), jsou velice vhodné pro zákazníky, kteří potřebují titrátor pro více aplikací
TitroLine® 6000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
TitroLine® 7000 basic unit: Supplied with magnetic stirrer TM 235, exchangeable unit (10, 20 or 50 ml), incl. brown glass bottle for titration reagent, GL 45 and S 40 bottle adapters, hoses, drip off tube and titration tip.
Informace pro objednávání: Základní jednotka Titronic® 500: je dodávána s magnetickou míchačkou TM 235, výměnnou jednotkou (20 ml), stojanovou tyčí, držákem elektrod Z 305, manuálním regulátorem a zdrojem napájení.
Základní jednotka TitroLine® 7000: je dodávána s magnetickou míchačkou TM 235, výměnnou jednotkou (10, 20 nebo 50 ml), s hnědou láhví pro titrační činidlo, láhvovými adaptéry GL 45 a S 40, sadou hadiček, odkapávací trubičkou a titrační špičkou.