Tisk…
Hydroxid draselný 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
31309.290EA 1390 CZK
31309.290
Hydroxid draselný 1 mol/L (1 N), AVS TITRINORM (max. 0.00005% Ca)
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56,11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0,998 - 1,002 mol/l
Ca (Calcium) ≤ 0,00005 %
NIST traceable Confirmed