Tisk…
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
88253.120EA 2810 CZK
88253.120
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
Vzorec: C₆H₂Cl₃NO
MDL Number: MFCD00001611
CAS číslo: 101-38-2
UN: 3224
ADR: 4.1,
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 98 %
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder Passes test
Melting point 65 - 68 °C
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) ≥ 800