Tisk…
Čtečky mikrodestiček, Multiskan SkyHigh
Dodavatel: THERMO LABSYSTEMS LIFE SCIENCE
A51119500C A51119600C A51119600DPC A51119700C A51119700DPC
736-0923EA 372440 CZK
736-0923 736-0922 736-0931 LABLA51119700C LABLA51119700DPC
Čtečky mikrodestiček, Multiskan SkyHigh
Čtečky mikrodestiček
Multiskan SkyHigh je spektrofotometr pro mikrodestičky měřící v UV a viditelném světle, konstruovaný k příhodnému a snadnému použití pro prakticky jakoukoli fotometrickou výzkumnou aplikaci, zejména pro analýzu DNA, RNA a proteinů. Je ideální pro prostředí s více uživateli, kde se provádí různé endpoint, kinetické a spektrální analýzy.
  • Rychlé a snadné měření - nízký objem vzorků nukleových kyselin a proteinů
  • Software se snadno používá - umožňuje nastavení pokusu během několika minut
  • Vzdálený přístup - spravujte svá data odkudkoli prostřednictvím cloudu, USB nebo platformy Microsoft™ OneDrive™
Modely s dotykovou obrazovkou Multiskan Sky lze připojit ke cloudovým nástrojům Thermo Fisher Connect a umožnit tak bezpečnou správu digitálních dat, vzdálený přístup k fotometrickým datům vašeho přístroje a sdílení mezi kolegy.
Software SkanIt™ nabízí komplexní výběr vestavěných výpočtů, včetně odečítání slepého vzorku, standardních křivek a prokládání křivky koncentrace/dávka-odezva, klasifikace, kontroly kvality, kinetické a spektrální analýzy. Každý uživatel si může nainstalovat software SkanIt na svůj počítač pro nastavení testů a analýzu dat. Cloudové možnosti Thermo Fisher Connect vám umožňují:
- Sledujte stav svého nástroje z počítače PC nebo Mac®
- Sledujte stav svého nástroje z mobilního zařízení pomocí aplikace Instrument Connect
- Nahrajte naměřená data automaticky nebo ručně z vašeho přístroje do cloudového účtu
- Bezpečně ukládejte, přistupujte, sdílejte a spravujte svá data na dálku
- Přijímat automatické upozornění na nové aktualizace softwaru přístroje
- Upgradujte software přístroje podle potřeby