Tisk…
Oxid vanadičný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Vanadium pentoxide, di-Vanadium pentaoxide
87054.180EA 1670 CZK
87054.180 87054.260
Oxid vanadičný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Oxid vanadičný
Vzorec: O₅V₂
MW: 181.88
Bod varu: 1750
Bod tání: 690
MDL Number: MFCD00011457
CAS číslo: 1314-62-1
UN: 2862
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,09987
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 98 %
Appearance Brown crystalline powder
Total N (Nitrogen) ≤ 0.1 %
Cl (Chloride) ≤ 0.1 %
PO₄ (Phosphate) ≤ 0.1 %
SO₄ (Sulphate) ≤ 0.1 %
Fe (Iron) ≤ 0.1 %