Tisk…
Záznamníky teploty a vlhkosti, testo 174
Dodavatel: Testo
0572.1560 0572.0561 0572.6560 0572.0566
620-1761EA 1710 CZK
620-1761 620-1759 620-1762 620-1881
Záznamníky teploty a vlhkosti, testo 174
Záznamníky dat (Dataloggery)
Tyto spolehlivé mini záznamníky monitorují klimatické podmínky ve skladech, kancelářích a ve výrobních provozech. Jsou umístěny vedle produktu, např. v letadlech, přepravních nádobách a chlazených prostorách, kde sledují kolísání teploty a vlhkosti.
  • přenos dat na PC pomocí USB rozhraní
  • dlouhodobě stabilní snímač vlhkosti
  • vysoká integrita poskytovaných údajů i při nízkém stavu baterie
  • zobrazení minimálních/maximálních hodnot
  • vizuální alarmy na displeji (bez akustického alarmu)
Zobrazení aktuální hodnoty teploty s vysokým zabezpečením dat, velkým displejem a rychlou analýzou dat a dokumentací na PC.
Certifikace: IP 65 (620-1761) nebo IP 20 (620-1762) a EN 12 830.
Informace o dodávce: dodáváno s držákem na stěnu, kalibračním protokolem z výroby a bateriemi.