Tisk…
VWR®, Laboratorní lahve, potažené
Dodavatel: VWR Collection
215-4267EA 999 CZK
215-4267 215-4269 215-4271
VWR®, Laboratorní lahve, potažené
Láhve Láhve skleněné
Vyrobeno z jantarového borosilikátového skla 3,3 s průhledným plastovým povlakem s dlouhou životností. Povlak chrání láhev před poškrábáním, třískami a unikajícími tekutinami.
  • Velmi dobrá chemická odolnost
  • Autoklávování nebo sterilizace párou při 121 nebo 134 °C/20 minut
  • Časté autoklávování snižuje ochranu proti štěpení
  • Dlouhodobá teplotní odolnost do 140 °C/>30 minut
  • Jantarová barva, ideální pro použití s ​​kapalinami citlivými na světlo
  • Dodáváno s namontovaným vylévacím kroužkem a modrým PP šroubovacím uzávěrem
Ekonomická alternativa pro širokou škálu laboratorních aplikací. Čistě vnější aplikace barvy zajišťuje nezměněné vlastnosti skla na vnitřním povrchu lahví.