Dodavatel: VWR Collection
612-3707EA 4670 CZK
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Pipety Pipety serologické
100% vysoce čirý polystyren, odstupňovaný, sterilní.
  • Stupnice jsou kalibrovány pro přesné dávkování s přesností ±3 %
  • Barevně označené pruhy pro rychlou identifikaci objemu
  • Nepyrogenní
  • Zátka filtru
Balení: Jednotlivě balené v papírových plastových sáčcích nebo volně ložené v pytlích.