Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
87099.180EA 980 CZK
87099.180 87099.260
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát 99, AnalaR NORMAPUR®
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22
Bod tání: 102…104 °C
Hustota: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 99 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤ 10 ppm
Sulphated ash ≤ 0.1 %
Water ≤ 13 %
SO4 (Sulphate) ≤ 0.3 %
Fe (Iron) ≤ 100 ppm
Na (Sodium) ≤ 20 ppm