Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
87098.180EA 614 CZK
87098.180 87098.290 87098.460
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190,22 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Hustota: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %