Tisk…
VWR®, Nerezové svorky na láhve médií
Dodavatel: VWR Collection
444-7035EA 4060 CZK
444-7035 444-7036
VWR®, Nerezové svorky na láhve médií
Svorky Svorky pro běžné účely
Informace o príslušenství: * Platforma je dodávána s mini šejkrem a inkubačním mini třepačkou. Všimněte si, že jiné třepačky vyžadují volitelnou perforovanou platformu, aby bylo možné namontovat svorky na baňky nebo stojany na zkumavky, které je nutné objednat samostatně.