Tisk…
VWR®, Těsnící fólie, nelepivé, pro qPCR, skladování a krystalizaci
Dodavatel: VWR Collection
391-0189EA 7010 CZK
391-0189 391-0624 391-0644
VWR®, Těsnící fólie, nelepivé, pro qPCR, skladování a krystalizaci
Těsnění Těsnění mikrodestičky
50 µm polyolefinové fólie s 50 µm inertním zapouzdřeným silikonovým lepidlem. Obzvláště vhodné pro qPCR, skladování a krystalizaci proteinů. Zapouzdřené silikonové lepidlo je nelepivé, dokud není přitlačeno k těsnícímu povrchu, kdy se lepidlo uvolní pouze v těsnicích oblastech, aby se vytvořilo nejsilnější dostupné tepelně odolné těsnění kolem každé jamky na destičce.
  • Vysoká optická čistota, minimální až žádná autofluorescence
  • Chemicky inertní; žádné extrahovatelné látky kromě extrémního pH; Odolné vůči DMSO pro HTS
  • Tepelně odolný, doporučený pro teploty