Tisk…
VWR®, Zip-Seal Bags
Dodavatel: VWR Collection
129-0320EA 4120 CZK
129-0320 129-0321 129-0322 129-0323 129-0324 129-0325 129-0293 129-0294 129-0295 129-0296 129-0297 129-0298 129-0299 129-0306 129-0307 129-0308 129-0309 129-0310 129-0311 129-0312 129-0313 129-0314 129-0315 129-0316 129-0317 129-0318 129-0319
VWR®, Zip-Seal Bags
Sáčky Sáčky na vzorky
LDPE sáčky se zipem pro skladování a přepravu pevných vzorků, zkumavek, volně ložených předmětů a dokumentů, může být s popisovacím polem nebo bez.
  • Rychlé utěsnění s vodícími dráhami na těsnění
  • Transparentní PE pro snadnou identifikaci obsahu
  • Může být opakovaně uzavíratelný, pružný a odolný proti roztržení
Balení: 100 ks/sáček, 10 sáčků/ balení