Tisk…
VWR®, Chladiče laboratorní, Labtop
Dodavatel: VWR Collection
479-0641EA 4860 CZK
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Chladiče laboratorní, Labtop
Krabice Chladící/Mrazící boxy/Sáčky
Chladiče malé, laboratorní −20 °C „Labtop“ PC/netoxický gel
Malé laboratorní chladiče 'Labtop' −20 °C pojmou až 12×0,5 nebo 1,5 ml mikrozkumavek do odstředivky a udrží je při teplotě −20 °C déle než 1 h. Ideální pro použití na laboratorním stole nebo pro přepravu. Chladič je naplněný netoxickým gelem. Před použitím umístěte do mrazáku s teplotou −25 °C na dobu nejméně 24 hodin a v přestávkách chladič také uchovávejte při teplotě −25 °C.
Chladiče velké laboratorní −20 °C „Labtop“ PC/netoxický gel
Velké laboratorní chladiče 'Labtop' −20 °C pojmou až 32×0,5 nebo 1,5 ml mikrozkumavek do odstředivky a udrží je při teplotě −20 °C déle než 1 h. Ideální pro použití na laboratorním stole nebo pro přepravu. Drátěné držadlo zajišťuje víko chladiče během přemístění. Chladič a víko jsou naplněny netoxickým gelem. V přestávkách mezi prací chladič uchovávejte při teplotě −25 °C.
Chladiče laboratorní −20 °C „Labtop“ PC/netoxický gel
Laboratorní chladiče „Labtop“ −20 °C udrží teplotu −20 až −15 °C po dobu až čtyř hodin. Nádoba je vyrobena z polykarbonátu. Chladič pojme 20x0,5 až 2,0 ml mikrozkumavek do odstředivky nebo kryovialky. Vložka dodávaná se zařízením pojme 0,2 až 0,5 ml mikrozkumavky pro odstředivky. Na víčku je vylisovaná mřížka pro označení vzorků, uzamykatelné víčko, držadlo zajišťuje víčko při přepravě, protiskluzové nožičky. Před a mezi použitím uchovávejte box při teplotě −25 °C.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.