Tisk…
VWR®, Štítky dle GHS, bezpečnostní značení
Dodavatel: VWR Collection
116-0282EA 654 CZK
116-0282 116-0283 116-0285 116-0286 116-0281 116-0280 116-0279 116-0287 116-0284
VWR®, Štítky dle GHS, bezpečnostní značení
Štítky
Štítky jsou vyrobeny z PE fólie a obsahují symboly podle systému GHS (globálně harmonizovaný systém) pro chemické sloučeniny a směsi. Tyto symboly nahradí doposud používané oranžové symboly systému HSID od roku 2015, kdy se přestanou používat piktogramy v oranžovém čtverci společně s R a S větami. Symboly GHS jsou založeny na fyzikálním, zdravotním riziku a riziku okolí, které souvisí s látkou.
  • kosočtvercový tvar
  • černé písmo na bílém pozadí červeně orámováno
  • balení obsahuje 500 nálepek v roli