Tisk…
VWR® Stepper, Pipeta krokovací
Dodavatel: VWR Collection
613-0964EA 7100 CZK
613-0964 613-1262
VWR® Stepper, Pipeta krokovací
Pipety Pipety pro opakované použití
Krokovací pipeta v kombinaci s dávkováním špiček VWR® představuje osvědčené systémové řešení pro kompletní rozsah objemů dávkování od 1 do 5000 μl.
  • Lehká (105 g) - vhodná pro dlouhé série dávkování
  • Spolehlivé zařízení s nízkými požadavky na údržbu, čehož je dosaženo robustním provedením a konstrukcí s minimem součástí podléhajících opotřebení
  • Ergonomické provedení s dávkovacím tlačítkem umístěným v horní části zařízení pro volbu objemu, plnění i dávkování jednou rukou
  • Volba mezi nejvyšší přesností nebo maximem opakování požadovaného objemu dávkování podle požadavků aplikace
  • Testováno na funkci a přesnost po výrobě - výrobní číslo je přiděleno, pouze když jsou splněny požadavky normy DIN EN ISO 86551