Tisk…
Vícekanálové pipety, nastavitelná rozteč, Move It®
Dodavatel: EPPENDORF
3125000.117 3125000.125 3125000.133 3125000.141 3125000.150 3125000.168 3125000.176 3125000.184 3125000.192 3125000.206
613-7003EA 48770 CZK
613-7003 613-7004 613-7005 613-7006 613-6881 613-6882 613-6883 613-6884 613-6885 613-6886
Vícekanálové pipety, nastavitelná rozteč, Move It®
Pipety Micropipettes
Move It® je nastavitelná rozteč vícekanálové pipety, která umožňuje snadné změny formátu se 70% časovou úsporou ve srovnání s jednokanálovými pipetami.
  • Na destičky (384, 96, 48, 24 a 12 jamek), zkumavky (1,5 a 2,0 ml) a agarózové gely
  • Rozteč špiček volně volitelná od 4,5 do 33 mm, v závislosti na variantě pipety
  • Ovládání mezer pro rychlé přepínání zpět a dopředu mezi zdrojovým a cílovým formátem
  • Knoflík ručního nastavení pro plynulé přepínání formátu bez vibrací a přenos kapaliny bez kapání
  • Bezdušový systém pro spolehlivost a bezpečnost
Unikátní bezdušMore Product Information