Tisk…
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát in nitric acid for ICP
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
85760.270EA 7980 CZK
85760.270 85760.180
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát in nitric acid for ICP
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát
Vzorec: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400,15 g/mol
MDL Number: MFCD00149659
CAS číslo: 7789-02-8