Tisk…
Rotační viskozimetry, kompletní řada ROTAVISC HELI
Dodavatel: IKA
10013698 10013745 10013764 10013731
531-1475EA 123050 CZK
531-1475 IKAA10013745 IKAA10013764 IKAA10013731
Rotační viskozimetry, kompletní řada ROTAVISC HELI
Viskozimetry Viskozimetry rotační
Řada ROTAVISC HELI stanovuje viskozitu kapalin ve všech oblastech použití, od laboratoře až po kontrolu kvality. Čtyři zařízení měří v různých rozsazích viskozity.
  • velký TFT displej umožňuje intuitivní orientaci v nabídce
  • digitální úroveň pomáhá při správném nastavení počáteční podmínky
  • jednoduchá funkce rampy usnadňuje opakující se úkoly
  • velmi vysoká přesnost měření
  • plynulé nastavení rychlosti
  • časovač a funkce grafu
  • stojan HELISTAND pohybuje připojeným viskozimetrem a jeho rotujícím tělem pomalu a rovnoměrně nahoru a dolů ve vzorku
Úroveň přesnosti měMore Product Information