Tisk…
Testovací soupravy, kyvetové testy COD na slanou vodu
Dodavatel: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 3840 CZK
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Testovací soupravy, kyvetové testy COD na slanou vodu
Kity pro environmentální testy
Použitelné pro testování CHSK ve vzorcích vody s vysokými koncentracemi chloridů až do 20000 mg/L.
  • přesné a spolehlivé naměřené hodnoty
  • maximální bezpečnost pro uživatele díky uzavřenému systému a malému množství činidel
  • pohodlné a bezchybné dávkování činidel
  • štítek s čárovým kódem pro automatické rozpoznání ve fotometru
  • diferenciace mezi testy a rozsahy měření pomocí barevného kódování
  • není nutná žádná složitá předúprava vzorku
Předpřipravená činidla pro maximální bezpečnost. Snadné použití a fotometrické vyhodnocení, zabalené v krabici s plným vybavením.