Tisk…
VWR®, Digitální rotační odparka LED
Dodavatel: VWR Collection
531-1365EA 96290 CZK
531-1365 531-1366 531-1367 531-1368 531-1377
VWR®, Digitální rotační odparka LED
Odparky Odparky vakuové
Jedná se o základní nástroj pro použití v chemických laboratořích pro účinné a šetrné odstraňování rozpouštědel ze vzorků odpařováním. Nabízí vynikající destilační řešení v široké škále aplikací.
  • Na digitálním displeji se zobrazuje rychlost rotace i teplota zahřívání, což umožňuje optimální kontrolu všech destilačních procesů
  • Automatická motorová zdviž uvolní odpařovací baňku do bezpečné polohy v případě výpadku napájení
  • 5 L ohřívací lázeň s širokým teplotním rozsahem (okolní hodnota do 180 °C). Režim zahřívání voda/olej lze změnit pouze spínačem
  • Teplota ochrany před přehřátím 220 °C
  • Ochrana před vyvařením, jednotka se automaticky vypne při zahřívání bez vody/oleje v zahřívací lázni
  • Je k dispozici sklo s ochranným filmem proti explozi
Rotační odparka má rozsah otáček od 20 do 280 ot / min a intervalový provoz ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro lepší proces sušení. Kondenzátor má chladicí plochu max. 1700 cm², čímž poskytuje vynikající chladicí účinek. Vystřikovací mechanismus zajišťuje snadnou výměnu odpařovacích baněk. Dvojitý pružinový těsnicí kroužek z PTFE poskytuje vynikající těsnicí výkon a funkce dálkového ovládání umožňuje ovládání PC a přenos dat.
Informace pro objednávání: Lze objednat kompletní předkonfigurovaný systém, který se skládá z jednotky, vyhřívané lázně a sady skleněného nádobí, nebo alternativně lze objednat každou součást zvlášť. Příslušenství není součástí dodávky a je nutné jej objednat zvlášť.