Tisk…
VWR®, Digitální rotační odparka LED
Dodavatel: VWR Collection
531-1369EA 45800 CZK
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, Digitální rotační odparka LED
Odparky Odparky vakuové
Jedná se o základní přístroj do chemické laboratoře vhodný pro odpařování, destilaci a separaci chemikálií. Lze ji používat jako multifunkční systém v kombinaci s vývěvou, vakuovým ovladačem a chlazeným cirkulátorem jako skvělé řešení destilace v mnoha laboratorních aplikacích.
  • 5l zahřívací lázeň se širokým teplotním rozsahem (okolí do 180 °C), nezávislá regulace teploty umožňuje samostatné použití - režim zahřívání voda/olej lze změnit pouze spínačem
  • Ruční zdviž v kombinaci s pomocnou zdviží pro přesné polohování skla
  • PID ovládání zajišťuje vysokou př