Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
87078.230EA 1700 CZK
87078.230 87078.290
1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazan ≥98%, GPR RECTAPUR®
HMDS (1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane)
Vzorec: (CH₃)₃SiNHSi(CH₃)₃
Hustota: 0,78 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008259
CAS číslo: 999-97-3
EINECS: 213-668-5
UN: 1992
ADR: 3 (6.1, 8),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce35a38a4179292c4ff37b2f3093018738545e6e&vid=1693ad54a45ca3ae50a06056893e8438d1002549&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98
Density (20/4) 0.774 - 0.775