Tisk…
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85742.290EA 1720 CZK
85742.290 85742.360 85742.460
Fosforečnan sodný dodekahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test