Tisk…
Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
85990.180EA 2310 CZK
85990.180 85990.260
Kyselina diethylentriaminpentaoctová ≥99%, GPR RECTAPUR®
Kyselina diethylentriaminpentaoctová
Vzorec: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004289
CAS číslo: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on dried basis) Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 219 - 221 °C
Ignition residue (SO₄) Max. 0.1 %
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm